Bis(neopentyl glycolato)diboron ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
B2254-1G B2254-25G B2254-5G
TCIAB2254-1GEA 220 NOK
TCIAB2254-1G TCIAB2254-25G TCIAB2254-5G
Bis(neopentyl glycolato)diboron ≥98.0% (by GC)
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formel: C₁₀H₂₀B₂O₄
MW: 225,89 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093062
CAS-nummer: 201733-56-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency