2-Benzyloxy-1,3-propanediol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(Benzyloxy)propane-1,3-diol, 2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-Benzyl Ether
B2271-1G B2271-5G
TCIAB2271-1GEA 1700 NOK
TCIAB2271-1G TCIAB2271-5G
2-Benzyloxy-1,3-propanediol ≥97.0% (by GC)
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00075493
CAS-nummer: 14690-00-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C