1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B2280-100MG B2280-500MG
TCIAB2280-100MGEA 2200 NOK
TCIAB2280-100MG TCIAB2280-500MG
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC)
1,1'-[Biphenyl-4,4'-diylbis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
Formel: C₃₄H₂₈F₁₂N₄P₂
MW: 782,55 g/mol
Smeltepunkt: 154°C
MDL nummer: MFCD06797055
CAS-nummer: 134815-78-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %