2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,6-Bis(4-fluorobenzal)cyclohexanone
B2282-25G B2282-5G
TCIAB2282-25GEA 2850 NOK
TCIAB2282-25G TCIAB2282-5G
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (by HPLC)
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone
Formel: C₂₀H₁₆F₂O
MW: 310,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00112608
CAS-nummer: 62085-74-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%