Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Benzylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
B2284-1G B2284-5G
TCIAB2284-1GEA 1025 NOK
TCIAB2284-1G TCIAB2284-5G
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-1-benzylpyrrole-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797056
CAS-nummer: 128259-47-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %