tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
B2289-1G B2289-25G B2289-5G
TCIAB2289-1GEA 570 NOK
TCIAB2289-1G TCIAB2289-25G TCIAB2289-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formel: C₇H₁₄BrNO₂
MW: 224,10 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683428
CAS-nummer: 39684-80-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %