3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
B2333-1G B2333-5G
TCIAB2333-1GEA 2275 NOK
TCIAB2333-1G TCIAB2333-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (by GC)
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formel: C₃H₃BrF₂
MW: 156,96 g/mol
Kokepunkt: 42°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042185
CAS-nummer: 420-90-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %