2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
B2383-25G B2383-5G
TCIAB2383-25GEA 4700 NOK
TCIAB2383-25G TCIAB2383-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0% (by GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,67 g/mol
Smeltepunkt: 282°C
MDL nummer: MFCD00010805
CAS-nummer: 98327-87-8
Merck Indeks: 14,01223
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %