4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2434-25G B2434-5G
TCIAB2434-25GEA 2000 NOK
TCIAB2434-25G TCIAB2434-5G
4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (by GC)
4-Benzylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formel: C₁₁H₁₅NO₂S
MW: 225,31 g/mol
CAS-nummer: 26475-66-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency