1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dimethylphospholano)benzene, 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl)benzene, 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]benzene, 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene, (R,R)-Me-DUPHOS
B2436-100MG B2436-500MG
TCIAB2436-100MGEA 1375 NOK
TCIAB2436-100MG TCIAB2436-500MG
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Formel: C₁₈H₂₈P₂
MW: 306,37 g/mol
MDL nummer: MFCD00142336
CAS-nummer: 147253-67-6
Merck Indeks: 14,03466
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -470 to -520 deg (C=1, hexane)