1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,4-Phenylenebis(trimethylsilane)
B2463-5G B2463-25G
TCIAB2463-5GEA 380 NOK
TCIAB2463-5G TCIAB2463-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₂H₂₂Si₂
MW: 222,48 g/mol
Kokepunkt: 194°C
MDL nummer: MFCD00015592
CAS-nummer: 13183-70-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C