2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
Stabilisering: Stabilised with catechol
B2481-1G B2481-5G
TCIAB2481-1GEA 500 NOK
TCIAB2481-1G TCIAB2481-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilised
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.177 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191779
CAS-nummer: 60656-87-3
EINECS: 262-349-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&vid=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %