2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
B2496-1G B2496-200MG
TCIAB2496-1GEA 1750 NOK
TCIAB2496-1G TCIAB2496-200MG
2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (by GC)
2,2'-Bipyrimidyl
Formel: C₈H₆N₄
MW: 158.16 g/mol
Smeltepunkt: 113°C
MDL nummer: MFCD00014600
CAS-nummer: 34671-83-5
EINECS: 252-137-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %