3-Bromo-4-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
B2624-1G B2624-5G
TCIAB2624-1GEA 395 NOK
TCIAB2624-1G TCIAB2624-5G
3-Bromo-4-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
MDL nummer: MFCD05864506
CAS-nummer: 70201-43-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C