Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Phosphorous Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphonate, Phosphonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester
B2627-25G B2627-5G
TCIAB2627-25GEA 1700 NOK
TCIAB2627-25G TCIAB2627-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (by GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite
Formel: C₄H₅F₆O₃P
MW: 246,05 g/mol
Kokepunkt: 44°C
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD00063314
CAS-nummer: 92466-70-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %