2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: BIPHEP, 2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-biphenyl
B2630-1G B2630-100MG
TCIAB2630-1GEA 1925 NOK
TCIAB2630-1G TCIAB2630-100MG
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl ≥98.0% (by GC)
2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Formel: C₃₆H₂₈P₂
MW: 522,57 g/mol
MDL nummer: MFCD03094574
CAS-nummer: 84783-64-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C