1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisphenol, Bisphenol M
B2664-25G B2664-250G
TCIAB2664-25GEA 540 NOK
TCIAB2664-25G TCIAB2664-250G
1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene
Formel: C₂₄H₂₆O₂
MW: 346.47 g/mol
CAS-nummer: 13595-25-0
EINECS: 428-970-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C