(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
B2709-1G B2709-5G B2709-25G
TCIAB2709-1GEA 420 NOK
TCIAB2709-1G TCIAB2709-5G TCIAB2709-25G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine) ≥98.0% (by HPLC)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formel: C₃₉H₃₂OP₂
MW: 578,62 g/mol
MDL nummer: MFCD00233866
CAS-nummer: 161265-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b50ece15678fa12902d6db88329dde61957e11&vid=11b50ece15678fa12902d6db88329dde61957e11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C