Benzyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Benzyloxy)ethyl Chloride, ((2-Chloroethoxy)methyl)benzene, (2-Chloroethoxymethyl)benzene
B2712-25G B2712-5G
TCIAB2712-25GEA 3475 NOK
TCIAB2712-25G TCIAB2712-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formel: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
MDL nummer: MFCD00018964
CAS-nummer: 17229-17-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %