Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 220 NOK
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (by GC)
Bis(2-butoxyethyl)adipate
Formel: C₁₈H₃₄O₆
Kokepunkt: 217°C
Smeltepunkt: –34°C
Flash punkt: 199°C
CAS-nummer: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %