4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2755-25G B2755-5G
TCIAB2755-25GEA 1300 NOK
TCIAB2755-25G TCIAB2755-5G
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₇H₆F₄N₂O₂S
MW: 258,19 g/mol
CAS-nummer: 100478-25-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %