4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2774-25G B2774-500G
TCIAB2774-25GEA 285 NOK
TCIAB2774-25G TCIAB2774-500G
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (by GC)
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
Formel: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075575
CAS-nummer: 17540-75-9
EINECS: 241-533-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %