Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzyl 4-bromobutyl ether, (4-Bromobutoxymethyl)benzene, ((4-Bromobutoxy)methyl)benzene, 4-Benzyloxybutyl Bromide
B2802-25G B2802-5G
TCIAB2802-25GEA 7100 NOK
TCIAB2802-25G TCIAB2802-5G
Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (by GC)
Benzyl-4-bromobutyl ether
Formel: C₁₁H₁₅BrO
MW: 243,14 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00155128
CAS-nummer: 60789-54-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %