Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine
B2803-25G B2803-500G
TCIAB2803-25GEA 220 NOK
TCIAB2803-25G TCIAB2803-500G
Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (by GC)
Bis(4-tert-butylphenyl)amine
Formel: C₂₀H₂₇N
MW: 281,44 g/mol
Kokepunkt: 195°C
MDL nummer: MFCD00417391
CAS-nummer: 4627-22-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C