Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2806-1G B2806-5G
TCIAB2806-1GEA 915 NOK
TCIAB2806-1G TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (by GC)
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide
Formel: C₁₂H₂₆O₄S₂
MW: 298,46 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 76505-71-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %