Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
B2817-25G B2817-5G
TCIAB2817-25GEA 1500 NOK
TCIAB2817-25G TCIAB2817-5G
Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (by GC)
Benzyl-2-bromoethyl ether
Formel: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD01321307
CAS-nummer: 1462-37-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %