((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
B2818-25G B2818-5G
TCIAB2818-25GEA 3950 NOK
TCIAB2818-25G TCIAB2818-5G
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (by GC)
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,117 g/mol
Kokepunkt: 141°C
MDL nummer: MFCD00134570
CAS-nummer: 54314-84-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %