Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (((6-Bromohexyl)oxy)methyl)benzene, Benzyl 6-Bromohexyl Ether, Benzyloxyhexyl Bromide, (6-Bromohexyloxymethyl)benzene
B2820-25G B2820-5G
TCIAB2820-25GEA 4975 NOK
TCIAB2820-25G TCIAB2820-5G
Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (by GC)
Benzyl-6-bromohexyl ether
Formel: C₁₃H₁₉BrO
MW: 271,20 g/mol
MDL nummer: MFCD02258455
CAS-nummer: 54247-27-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %