Brassinazole ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(1-hydroxy-1-phenylethyl)ethyl]-1,2,4-triazole, 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1-phenyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-propanol, 4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
B2829-10MG B2829-100MG
TCIAB2829-10MGEA 2925 NOK
TCIAB2829-10MG TCIAB2829-100MG
Brassinazole ≥93.0% (by HPLC)
Brassinazole
Formel: C₁₈H₁₈ClN₃O
MW: 327,81 g/mol
MDL nummer: MFCD08276319
CAS-nummer: 224047-41-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%