2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Butyl-2-hydroxyadamantane
B2839-5G B2839-25G
TCIAB2839-5GEA 1150 NOK
TCIAB2839-5G TCIAB2839-25G
2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (by GC)
2-Butyl-2-adamantanol
Formel: C₁₄H₂₄O
MW: 208,35 g/mol
CAS-nummer: 14451-86-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C