4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4'-Bromo-N,N-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine, (4'-Bromobiphenyl-4-yl)diphenylamine
B2844-1G B2844-250MG
TCIAB2844-1GEA 4925 NOK
TCIAB2844-1G TCIAB2844-250MG
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl ≥93.0% (by GC)
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl
Formel: C₂₄H₁₈BrN
MW: 400,32 g/mol
MDL nummer: MFCD09038499
CAS-nummer: 202831-65-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C