5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: [3,5-Bis(hydroxymethyl)phenoxy]-tert-butyldiphenylsilane
B2866-1G B2866-5G
TCIAB2866-1GEA 4875 NOK
TCIAB2866-1G TCIAB2866-5G
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (by HPLC)
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol
Formel: C₂₄H₂₈O₃Si
MW: 392,57 g/mol
CAS-nummer: 482627-84-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%