Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, DPEphos, Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether, (Oxydi-2,1-phenylene)bis(diphenylphosphine), (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine)
B2867-25G B2867-5G
TCIAB2867-25GEA 1650 NOK
TCIAB2867-25G TCIAB2867-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (by GC)
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formel: C₃₆H₂₈OP₂
MW: 538,57 g/mol
MDL nummer: MFCD00233863
CAS-nummer: 166330-10-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C