4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
B2868-25G B2868-5G
TCIAB2868-25GEA 3400 NOK
TCIAB2868-25G TCIAB2868-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol ≥96.0% (by GC)
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formel: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,26 g/mol
MDL nummer: MFCD01861334
CAS-nummer: 75178-87-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %