5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
B2869-25G B2869-5G
TCIAB2869-25GEA 5675 NOK
TCIAB2869-25G TCIAB2869-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol ≥97.0% (by GC)
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203,28 g/mol
MDL nummer: MFCD01862955
CAS-nummer: 75178-90-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %