Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane)
B2906-1G B2906-5G
TCIAB2906-1GEA 675 NOK
TCIAB2906-1G TCIAB2906-5G
Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (by GC)
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formel: C₁₂H₂₄B₂O₄
MW: 253,94 g/mol
MDL nummer: MFCD06246008
CAS-nummer: 230299-21-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C