tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
B2922-1G B2922-5G
TCIAB2922-1GEA 325 NOK
TCIAB2922-1G TCIAB2922-5G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate ≥96.0% (by GC)
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
MDL nummer: MFCD04115305
CAS-nummer: 141699-55-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C