2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Related Compound F, 3-Benzoyl-alpha-methylphenylacetonitrile, 3-(1-Cyanoethyl)benzophenone
B2939-25G B2939-5G
TCIAB2939-25GEA 2475 NOK
TCIAB2939-25G TCIAB2939-5G
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ≥98.0% (by GC)
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
Formel: C₁₆H₁₃NO
MW: 235,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00044435
CAS-nummer: 42872-30-0
EINECS: 255-982-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C