3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
B2949-1G B2949-5G
TCIAB2949-1GEA 435 NOK
TCIAB2949-1G TCIAB2949-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine ≥95.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00009909
CAS-nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C