Bis(4-nitrophenyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-Dinitrodiphenylamine
B2960-1G B2960-5G
TCIAB2960-1GEA 1150 NOK
TCIAB2960-1G TCIAB2960-5G
Bis(4-nitrophenyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Bis(4-nitrophenyl)amine
Formel: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00437044
CAS-nummer: 1821-27-8
EINECS: 217-343-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C