4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
B3005-1G
B3005-5G
TCIAB3005-1GEA
890
NOK
TCIAB3005-1G
TCIAB3005-5G
4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
4-Butylbenzyl bromide
Formel:
C₁₁H₁₅Br MW: 227,15 g/mol Kokepunkt: 144°C |
CAS-nummer:
10531-16-5 FN: 3265 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |