N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B3051-25G
B3051-5G
TCIAB3051-25GEA
5975
NOK
TCIAB3051-25G
TCIAB3051-5G
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O₃S Smeltepunkt: 85°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00216617 CAS-nummer: 33528-13-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |