4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-(dimethylamino)-m-xylene, 4-Bromo-N,N,3,5-tetramethylaniline, 4-Bromo-N,N-dimethyl-3,5-xylidine
B3070-1G B3070-5G
TCIAB3070-1GEA 970 NOK
TCIAB3070-1G TCIAB3070-5G
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline
Formel: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11036245
CAS-nummer: 14275-09-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %