2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3073-5G B3073-25G
TCIAB3073-5GEA 810 NOK
TCIAB3073-5G TCIAB3073-25G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
MDL nummer: MFCD06797752
CAS-nummer: 155906-10-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C