N-Benzyl-2-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Benzylnaphthalen-2-amine
B3088-25G B3088-5G B3088-1G
TCIAB3088-25GEA 11075 NOK
TCIAB3088-25G TCIAB3088-5G TCIAB3088-1G
N-Benzyl-2-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N-Benzyl-2-naphthylamine
Formel: C₁₇H₁₅N
MW: 233,31 g/mol
Kokepunkt: 190°C
MDL nummer: MFCD00144848
CAS-nummer: 13672-18-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C