1,4-Butanesultam ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Thiazinane 1,1-Dioxide
B3117-1G B3117-5G
TCIAB3117-1GEA 1700 NOK
TCIAB3117-1G TCIAB3117-5G
1,4-Butanesultam ≥98.0% (by GC)
1,4-Butanesultam
Formel: C₄H₉NO₂S
MW: 135,18 g/mol
MDL nummer: MFCD04038916
CAS-nummer: 37441-50-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C