β-methasone-21-acetate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-Acetate
B3165-1G B3165-5G
TCIAB3165-1GEA 1250 NOK
TCIAB3165-1G TCIAB3165-5G
β-methasone-21-acetate ≥98.0% (by HPLC)
Betamethasone-21-acetate
Formel: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,50 g/mol
MDL nummer: MFCD00867462
CAS-nummer: 987-24-6
EINECS: 213-578-6
Merck Indeks: 14,01180
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C