Biotin-PEG2-Amine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Biotin-DADOO, N-Biotinyl-3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, N-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]biotinamide
B3171-25MG B3171-100MG
TCIAB3171-25MGEA 1125 NOK
TCIAB3171-25MG TCIAB3171-100MG
Biotin-PEG2-Amine ≥98.0% (by HPLC)
Biotin-PEG2-Amine
Formel: C₁₆H₃₀N₄O₄S
MW: 374,50 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09264745
CAS-nummer: 138529-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8876fda8efe07142555df837d033dac5a4d46c14&vid=8876fda8efe07142555df837d033dac5a4d46c14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.90 to 16.10 %