Biotin-PEG3-Amine 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Synonymer: N-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-Biotinyl-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diamine, Amine-PEG3-Biotin
B3172-25MG B3172-100MG
TCIAB3172-25MGEA 825 NOK
TCIAB3172-25MG TCIAB3172-100MG
Biotin-PEG3-Amine 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Biotin-PEG3-amine
Formel: C₁₈H₃₄N₄O₅S
MW: 418.55 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09952640
CAS-nummer: 359860-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42a7dfaf2c569468a968df7987295c1099c1915&vid=a42a7dfaf2c569468a968df7987295c1099c1915&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.30 to 14.30 %