1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
B3190-25G B3190-5G
TCIAB3190-25GEA 1900 NOK
TCIAB3190-25G TCIAB3190-5G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Kokepunkt: 128°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02258902
CAS-nummer: 22065-85-6
EINECS: 244-757-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %